Få mere at vide
Copper Aluminum Oxide (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper Aluminum Oxide (Technical Grade) |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/2Al.Cu.2H2O.2O.6H/h;;;2*1H2;;;;;;;;/q;;+2;;;2*-1;;;;;; |
| Formel vægt | 184.904 |