Få mere at vide
Copper aluminum oxide, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. 11388198
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388198 250 g 250g
11378198 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039419.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12042-92-1 | Al2CuO4 | 181.51 g/mol
Anvendelser til nanokrystaller af kobberaluminiumoxid er inkluderet i mikrobatterier, i mikroelektronik, kredsløb og i nanotråd og i nanovæsker. Det er også et lovende materiale til termoelektriske enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12042-92-1
Molekylær formel Al2CuO4
Molekylvægt (g/mol) 181.51
MDL nummer MFCD00210610
InChI nøgle IPJRADJOSNLGBF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12947132
IUPAC navn kobber;oxido(oxo)aluminium
SMIL [Cu++].[O-][Al]=O.[O-][Al]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper aluminum oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 181.5
Procent renhed 99.5%