Få mere at vide
Copper, ACS Reagent, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 13256339 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13256339 500 g Glass bottle 500g
13286319 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13256339 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448055000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn copper
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper
Smeltepunkt 1083.0°C
Kogepunkt 2595.0°C
Mængde 500 g
Emballage Glass bottle
Lineær formel Cu
Formel vægt 63.54
Grad ACS Reagent