missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Copper Acetoarsenite (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper Acetoarsenite |
| CAS | 12002-03-8 |
| Molekylær formel | 2 C2 H3 O2 . 6 As O2 . 4 Cu |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Paris green, copper acetoarsenite |
| InChI formel | InChI=1S/2C2H4O2.6AsHO2.4Cu/c2*1-2(3)4;6*2-1-3;;;;/h2*1H3,(H,3,4);6*(H,2,3);;;;/q;;;;;;;;4*+2/p-8 |
| SMIL | [Cu+2].[Cu+2].[Cu+2].[Cu+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[O-][As]=O.[O-][As]=O.[O-][As]=O.[O-][As]=O.[O-][As]=O.[O-][As]=O |
| IUPAC navn | tetracopper;oxoarsinite;diacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 1013.79 |
| Formel vægt | 1011.2136 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?