Få mere at vide
Kobber, AAS-standardløsning, Specpure™ Cu 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11376339
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376339 500 mL 500ml
11309159 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376339 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088061.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63,55 g/mol
Kobber, AAS-standardopløsning bruges til at bestemme kobber i prøver af vand og vandsuspenderet sediment med en specifik konduktans, der ikke er større end 10.000μ S/cm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8 , 7732-18-5
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper
Damptryk 17mm Hg at 20°C
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Opløselighed Miscible with water
Mængde 500 mL
Grad AAS standard
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5%; Copper: 0.1%; Water: 94.9%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper, AAS standard solution, Specpure, Cu 1000
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid