Få mere at vide
Kobber, AAS-standardløsning, Specpure™ Cu 1000 μg/ml
Beskrivelse
Kobber, AAS-standardopløsning bruges til at bestemme kobber i prøver af vand og vandsuspenderet sediment med en specifik konduktans, der ikke er større end 10.000μ S/cm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper |
| Damptryk | 17 mm Hg ved 20 °C |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Opløselighed | Blandet med vand |
| Type | Analytical Standard |
| Mængde | 100 mL |
| Grad | AAS standard |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Nitric acid: 5%; Copper: 0.1%; Water: 94.9% |
Sikkerhed og håndtering
- Copper, AAS standard solution, Specpure, Cu 1000
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid