Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 1083,0 °C |
| Kogepunkt | 2580,0 °C |
| Tæthed | 8.92 |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Partikelstørrelse | 25 mikron (gennemsnit), 106 mikron (maksimum) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Form | Pulver |
| Vis mere |