Få mere at vide
Kobber, 99%, pulver, max. 106 μm (-140 mesh), Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 1083.0°C |
| Kogepunkt | 2580.0°C |
| Tæthed | 8.92 |
| Mængde | 2.5 kg |
| Emballage | Glasflaske |
| Partikelstørrelse | 25 micron (average), 106 micron (maximum) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Form | Pulver |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Copper
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Copper