Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper |
| Farve | Brun-rust |
| Smeltepunkt | 1083.0°C |
| Kogepunkt | 2595.0°C |
| Mængde | 2.5 kg |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 99.9% |
| Form | Granular |
| Lineær formel | Cu |
| Fieser | 01,157; 02,82; 03,63; 04,102; 05,146; 07,73; 08,113; 09,122; 15,99; 16,95 |
| Vis mere |