Få mere at vide
Copovidon (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30351734
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30351734 1 g
1 options
Artikelnummer. 30351734 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC6852401G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copovidone
CAS 25086-89-9
Molekylær formel C6H9NO.C4H6O2
Mængde 1 g
Synonym Acetic Acid Vinyl Ester Polymer with 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, 1-Ethenyl-2-pyrrolidinone Polymer with Ethenyl Acetate, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone Polymer with Vinyl Acetate, 1-Vinyl-2-pyrrolidone-vinyl Acetate Copolymer, 1-Vinylpyrrolidone-vinyl Acetate Copolymer, Agrimer VA 03E, Agrimer VA 05E, Agrimer VA 07E, Agrimer VA 3, Agrimer VA 31, Agrimer VA 3E, Agrimer VA 5, Agrimer VA 5I, Agrimer VA 6, Agrimer VA 64, Agrimer VA 7W, Akon KS, Akorn KS, Copolyvidon, Copolyvidonum, Copovidon, Copovidone, Copovidone VA 64, E 335, E 335 (polymer), E 535, E 635, E 635 (polymer), E 735, Eukaline 480, GAF-E 735, GAF-S 630, Ganex E 535, Gantron PVP, Gantron S 630, Gantron S 860, I 335, I 535, I 635, I 735, Kolima 10, Kolima 35, Kolima 75, Kollidon VA 64, Luviscol VA 55I, Luviskol 64, N-Vinyl-2-pyrrolidone-vinyl Acetate Copolymer, N-Vinylpyrrolidin-2-one-vinyl Acetate Copolymer, N-Vinylpyrrolidone-vinyl Acetate Copolymer, N-Vinylpyrrolidone-vinyl Acetate Copolymer, N-Vinylpyrrolidone-vinyl Acetate Polymer, NSC 114023, NSC 114024, NSC 114025, NSC 114026, P 0382, P 0385, PVA 6450, PVP-VA, PVP-VA 735, PVP-VA-E 735, PVP-VA-W 735, PVP/VA 630, PVP/VA E 335, PVP/VA E 535, PVP/VA-S 630, PVP/VA-S 630L, PVP/Va copolymer, PVPNA-S 630, PVPVA 64, PVPVA 7/30, Plasdone S 630, Pluronic S 630, Polectron 845, Poly(N-vinylpyrrolidone-vinyl Acetate), Poly(vinyl Acetate-co-vinyl pyrrolidone), Poly(vinyl Acetate-vinylpyrrolidinone), Poly(vinylpyrrolidone-vinyl Acetate), R 219, R 219 (Vinyl Polymer), S 630, VA 46E, VA 64, Vinyl acetate-1-vinyl-2-pyrrolidinone Copolymer, Vinyl Acetate-1-vinyl-2-pyrrolidinone Polymer, Vinyl Acetate-1-vinyl-2-pyrrolidone Copolymer, Vinyl acetate-N-vinyl-2-pyrrolidinone copolymer, Vinyl Acetate-N-vinyl-2-pyrrolidone Copolymer, r, W 635, W 635 (vinyl polymer), W 735
InChI formel InChI=1S/C6H9NO.C4H6O2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-3-6-4(2)5/h2H,1,3-5H2;3H,1H2,2H3
SMIL C=CN(CCC1)C1=O.C=COC(C)=O
IUPAC navn 1-vinylpyrrolidin-2-en vinylacetat
Molekylvægt (g/mol) 197.23
Formel vægt 197.11