Få mere at vide
Epredia™ Coplin farvningskrukke, Indeholder ti objektglas ryg mod ryg
Shop alle Epredia produkter
Slide Count:
10
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Funktioner:
- 1,6 tommer. (40 mm) diameter cirkulær, tilspidset top
- Tung, klar glaskrukke med indvendige riller
- Holder ti dias (76 x 26 mm) ryg mod ryg
Inkluderer:
Plast skruelåg.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Lukning inkluderet |
| Bund form | Flad |
| Materiale | Glas |
| Type | Coplin farvningskrukke |
| Slide Count | 10 |
| Diameter (engelsk) | 16 tommer |
| Diameter (metrisk) | 40 mm |