Få mere at vide
Epredia™ Coplin farvningskrukke
Shop alle Epredia produkter
Slide Count:
10
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Funktioner:
- Holder 10 slides ryg mod ryg
- 1,6 tommer. (40 mm) diameter cirkulær tilspidset top
- Højdensitets polyethylenkonstruktion med indvendige riller
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Plast Coplin farvningskrukke |
| Materiale | Plast |
| Type | Coplin farvningskrukke |
| Inkluderer | Hvælvet skruelåg |
| Slide Count | 10 |
Ikke beregnet til mikroovn