Få mere at vide
Karl Hecht™ Coplin Jar
Artikelnummer. 10683141
Skift visning
Enheden holder:
10 dias
Artikelnummer. Enheden holder
10683141 10 dias
1 options
Artikelnummer. 10683141 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 42470010
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Plet glider i sæt med dette farvningsfad. Karl Hecht™ Coplin Jar kan rumme op til 10 objektglas og inkluderer et låg.
  • Coplin jar format.
  • Holder op til 10 objektglas.
  • Leveres med cover.
Tekniske data
Type Farvningsfad
Enheden holder 10 dias
Højde (engelsk) 76mm
Højde (metrisk) 76 mm
Inkluderer Låg
Bredde (metrisk) 26 mm