Få mere at vide
CoorsTek™ Porcelain Mortars
Shop alle Cole-Parmer produkter
Volumen:
4.9 oz., 145mL
Diameter (engelsk) Ydre:
3.54 in.
Højde (engelsk):
2.75 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
With pour lip
- Glazed outside except for bottom; rough inside
- Ideal for pharmaceutical applications
Ordreinfo
Without pestles; order separately.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 145 mL |
| Slutte | Glazed Outer |
| Kapacitet (engelsk) | 4.9 oz. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 3.54 in. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9cm |
| Produkttype | Mortar |
| Materiale | Porcelain |
| Til brug med (applikation) | Ideal for pharmaceutical applications |
| Højde (engelsk) | 2.75 in. |
| Højde (metrisk) | 7cm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur