Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Coomassie Brilliant Blue R-250 |
| Navn note | Proteinfarvning i elektroforese. |
| Analyseprocentområde | ∽50% |
| Farve | Brun til lilla |
| Mængde | 500 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Formel vægt | 826 |
| Grad | Not Available |