Få mere at vide
Coomassie Brilliant Blue R-250, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11426101 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11426101 5 g -
11436101 25 g 25g
11446101 100 g -
11456101 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11426101 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219068205
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 6104-59-2
Molekylær formel C45H44N3NaO7S2
Molekylvægt (g/mol) 825.97
MDL nummer MFCD00041762
InChI nøgle HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Synonym Brilliant Blue R, Acid Blue 83
PubChem CID 61365
IUPAC navn natrium {4-[(4-ethoxyphenyl)amino]phenyl}bis(4-{ethyl[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino}phenyl)methylium
SMIL [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coomassie Brilliant Blue R-250
Navn note Protein stain in electrophoresis.
Analyseprocentområde ∽ 50%
Formel vægt 826
Farve Brun til lilla
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver