Få mere at vide
Coomassie Brilliant Blue R-250, Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-24887
Mængde:
25 g
50 g
Emballage:
Amber Glass
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
25g
50g
Artikelnummer. 10041653
Brand: Fisher BioReagents BP10125
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brilliant Blue R-250 is commonly used for staining proteins in polyacrylamide gels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6104-59-2
Molekylær formel C45H44N3NaO7S2
Molekylvægt (g/mol) 825.97
MDL nummer MFCD00041762
InChI nøgle HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Synonym Coomassie Blue R-250
PubChem CID 61365
IUPAC navn sodium;3-[[4-[[4-(4-ethoxyanilino)phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-N-ethylanilino]methyl]benzenesulfonate
SMIL [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brilliant Blue R-250
Smeltepunkt 174°C
Ekstinktionskoefficient 700g(-1) cm(-1) min.
Identifikation Pass Test
Lambda Max 590 to 594nm
Formel vægt 825.96
Tab ved tørring 5% max.
Emballage Glass Bottle
Tæthed 0.25g/cm³
Farveindeks nr. 42660
Farve Brown/Red
pH 6.2
Mængde 25 g
Fysisk form Powder