Få mere at vide
Coomassie Brilliant Blue R-250, Fisher BioReagents
Description
Brilliant Blue R-250 is commonly used for staining proteins in polyacrylamide gels.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Brilliant Blue R-250 |
| Smeltepunkt | 174°C |
| Ekstinktionskoefficient | 700g(-1) cm(-1) min. |
| Identifikation | Pass Test |
| Lambda Max | 590 to 594nm |
| Formel vægt | 825.96 |
| Tab ved tørring | 5% max. |
| Emballage | Amber Glass |
| Tæthed | 0.25g/cm³ |
| Farveindeks nr. | 42660 |
| Show More |