Få mere at vide
Coomassie Brilliant Blue G-250, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11475951 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
10g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11475951 100 g -
11455951 5 g -
11441642 10 g 10g
11465951 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11475951 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219034380
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Nyttigt farvestof til SDS-geler, da det let pletter proteiner med minimal baggrundsfarve
  • Det er en proteinfarve i elektroforese.
  • Det er blevet brugt i Bradford farvebindende protein-assay.
  • En mekanisme for farvebinding til protein er blevet foreslået baseret på måling Coomassie Brilliant Blue G-250 (CBBG) absorbansspektre under titrering af farvestofreagenset i fravær af protein og dets respons på forskellige polyaminosyrer.
  • Brilliant Blue G er blevet brugt til at bestemme den kritiske micellekoncentration af vaskemidler.
Kemiske identifikatorer
CAS 6104-58-1
Molekylær formel C47H48N3NaO7S2
MDL nummer MFCD00078482
Specifications
Kemisk navn eller materiale Coomassie Brilliant Blue G-250
Tab ved tørring 0.045
UV_Vis λ max (metanol) 608 ±3 nm
Beilstein 5230822
Synonym Acid Blue 90, Coomassieg250, CBBG
Farve Mørkerødlig lilla
Opløselighedsinformation Opløseligt i varmt vand (50 mg/ml), ethanol (40 mg/ml), methanol og 10% trichloreddikesyre. Opløselig i vand (1 mg/ml) og giver en mørkeblå opløsning.
Mængde 100 g
InChI nøgle CMGWKYXJIYYESN-UHFFFAOYSA-M
Fysisk form Pulver
Molekylvægt (g/mol) 854.02
Grad Not Available