Få mere at vide
Coomassie Brilliant Blue G-250, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11465951 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
10g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465951 25 g -
11455951 5 g -
11441642 10 g 10g
11475951 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11465951 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219034325
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Nyttigt farvestof til SDS-geler, da det let pletter proteiner med minimal baggrundsfarve
  • Det er en proteinfarve i elektroforese.
  • Det er blevet brugt i Bradford farvebindende protein-assay.
  • En mekanisme for farvebinding til protein er blevet foreslået baseret på måling Coomassie Brilliant Blue G-250 (CBBG) absorbansspektre under titrering af farvestofreagenset i fravær af protein og dets respons på forskellige polyaminosyrer.
  • Brilliant Blue G er blevet brugt til at bestemme den kritiske micellekoncentration af vaskemidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6104-58-1
Molekylær formel C47H48N3NaO7S2
PubChem CID 6328534
IUPAC navn natrium;3-[[4-[(Z)-[4-(4-ethoxyanilino)phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumyliden]-2-methylcyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl]-N-ethyl-3-methylanilino]methyl]benzensulfonat
SMIL CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coomassie Brilliant Blue G-250
Navn note Protein stain in electrophoresis.
Synonym Acid Blue 90, Brilliant Blue G
InChI nøgle RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Molekylvægt (g/mol) 854.025
Formel vægt 854
Grad Elektroforese
Farve Blå til lilla
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver