Beskrivelse
- Det er en proteinfarve i elektroforese.
- Det er blevet brugt i Bradford farvebindende protein-assay.
- En mekanisme for farvebinding til protein er blevet foreslået baseret på måling Coomassie Brilliant Blue G-250 (CBBG) absorbansspektre under titrering af farvestofreagenset i fravær af protein og dets respons på forskellige polyaminosyrer.
- Brilliant Blue G er blevet brugt til at bestemme den kritiske micellekoncentration af vaskemidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Coomassie Brilliant Blue G-250 |
| Navn note | Proteinfarvning i elektroforese. |
| Synonym | Acid Blue 90, Brilliant Blue G |
| Farve | Blå til lilla |
| Mængde | 10 g |
| InChI nøgle | RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M |
| Fysisk form | Pulver |
| Molekylvægt (g/mol) | 854.025 |
| Formel vægt | 854 |
| Grad | Elektroforese |