Få mere at vide
Coomassie Blue R250, for Electrophoresis, (Page Blue 83) C.I. 42660, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10632261 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10632261 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10632261 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/P540/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
For use in staining proteins in SDS-PAGE gels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 6104-59-2
Farve Dark Blue
pH-område 6.2
Form Powder Solid
Smeltetemperatur 174°C/345.2°F
Molekylvægt (g/mol) 825.96g/mol
Mængde 25 g
Produkttype Protein Stain