Få mere at vide
Coomassie Blue G250, for Electrophoresis, (Page Blue G90), C.I. 42655, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10101520 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10101520 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10101520 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/P541/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 6104-58-1
Farve Dark Blue
pH-område 5.5 to 6.5
Form Powder Solid
Smeltetemperatur 100°C/212°F
Molekylvægt (g/mol) 854.02g/mol
Mængde 25 g
Produkttype Protein Stain