Få mere at vide
Corning™ CoolRack™ XT PCR rørmoduler
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-6830001
Holder:
1,5 til 2 ml rør
384-brønds PCR-plade
96-brønds PCR-plade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15582821
Brand: Corning™ 432053
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikrer± 0,1 °C temperaturensartethed på tværs af alle rør ved afkøling, lynfrysning, opvarmning eller optøning.
Corning CoolRack Termoledende rørmoduler eliminerer variabilitet, der stammer fra rør placeret direkte i is, tøris, alkoholbade, vandbade og andre temperaturkilder. Placer CoolRack modul direkte på en temperaturkilde mellem -196 C °til >100 °C, og det vil hurtigt tilpasse sig denne temperatur.
  • CoolRack moduler sikrer +/- 0,1 °C temperaturensartethed på tværs af alle rør ved afkøling, lynfrysning, opvarmning eller optøning.
  • Alle CoolRack moduler kan autoklaveres, højvarme steriliseres eller dekontamineres med blegemiddel, alkohol eller andre desinfektionsmidler eller laboratorievaskemidler.
  • Foreslåede anvendelser omfatter kølereagenser såsom restriktionsenzymer, dNTP'er og antistoffer, alkoholfri tøris-snap-frysning af vævs-, virus- og bakterieprøver og sortering af kryogenrør på bænk i flydende nitrogen.
  • SBS-kompatibel.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Oversigt Kapacitet: 96-brønds PCR mikroplade, 12 stripwells eller mikrocentrifugerør, 1 SBS-kompatibel
    Holder 96-brønds PCR-plade
    Design PCR96
    Type PCR rørmodul