Få mere at vide
Corning™ CoolRack™ Høje moduler
Beskrivelse
Corning CoolRack Termoledende centrifugerørsmoduler eliminerer variabilitet, som stammer fra rør placeret direkte i is, tøris, alkoholbade, vandbade og andre temperaturkilder. Placer CoolRack modul direkte på en temperaturkilde mellem -196 C °til >100 °C, og det vil hurtigt tilpasse sig denne temperatur.
Sikrer +/- 0,1 °C temperaturensartethed på tværs af alle rør ved afkøling, lynfrysning, opvarmning eller optøning. Alle CoolRack moduler kan autoklaveres, højvarme steriliseres eller dekontamineres med blegemiddel, alkohol eller andre desinfektionsmidler eller laboratorievaskemidler. Foreslåede anvendelser omfatter kølereagenser såsom restriktionsenzymer, dNTP'er og antistoffer, alkoholfri tøris-snap-frysning af vævs-, virus- og bakterieprøver og sortering af kryogenrør på bænk i flydende nitrogen. SBS-kompatibel
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 4 x 50 ml centrifugerør |
| Mængde | 1/cs. |
| Design | CoolRack 50 ml |
| Type | Højt modul |