Få mere at vide
Corning™ CoolRack™ Høje moduler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15552831
Holder:
12 x 15 mL centrifugerør, letvægtsisoleret modul
12 x 5 mL centrifugerør, SBS-kompatible
4 x 50 ml centrifugerør
9 x 15 ml centrifugerør
Et 250 ml centrifugerør
Én 250 ml Easy Grip opbevaringsflaske
Design:
CoolRack 15 ml
CoolRack 250 ml
CoolRack 250 ml PF
CoolRack 50 ml
CoolRack L
CoolRack XT 5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15552831
Brand: Corning™ 432060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikrer± 0,1 °C temperaturensartethed på tværs af alle rør ved afkøling, lynfrysning, opvarmning eller optøning.
Corning CoolRack Termoledende centrifugerørsmoduler eliminerer variabilitet, som stammer fra rør placeret direkte i is, tøris, alkoholbade, vandbade og andre temperaturkilder. Placer CoolRack modul direkte på en temperaturkilde mellem -196 C °til >100 °C, og det vil hurtigt tilpasse sig denne temperatur.
  • Sikrer +/- 0,1 °C temperaturensartethed på tværs af alle rør ved afkøling, lynfrysning, opvarmning eller optøning.
  • Alle CoolRack moduler kan autoklaveres, højvarme steriliseres eller dekontamineres med blegemiddel, alkohol eller andre desinfektionsmidler eller laboratorievaskemidler.
  • Foreslåede anvendelser omfatter kølereagenser såsom restriktionsenzymer, dNTP'er og antistoffer, alkoholfri tøris-snap-frysning af vævs-, virus- og bakterieprøver og sortering af kryogenrør på bænk i flydende nitrogen.
  • SBS-kompatibel
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Holder 12 x 5 mL centrifugerør, SBS-kompatible
    Design CoolRack XT 5 ml
    Type Højt modul