Få mere at vide
Corning™ CoolRack™ M mikrocentrifugerørsmoduler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15592801
Skift visning
Holder:
15 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugerør
24 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugerør; SBS-kompatibel
30 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugerør
6 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugerør
90 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugerør
96 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugerør med A til H og 1 til 12
Farve:
Grå
Grøn
Orange
Design:
M15
M24
M30
M6
M90
M96
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Farve Design unitSize
15592801 6 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugerør Grå M6 Hver
15502811 6 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugerør Grøn M6 Hver
15512811 6 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugerør Orange M6 Hver
15522811 15 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugerør Grå M15 Hver
15532811 15 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugerør Grøn M15 Hver
15542811 15 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugerør Orange M15 Hver
15552811 24 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugerør; SBS-kompatibel Grå M24 Hver
15562811 30 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugerør Grå M30 Hver
15572811 30 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugerør Grøn M30 Hver
15582811 30 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugerør Orange M30 Hver
15592811 90 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugerør Grå M90 Hver
15502821 96 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugerør med A til H og 1 til 12 Grå M96 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15592801 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 432034
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Termoledende mikrofugerørmoduler, der eliminerer variabilitet, der stammer fra rør placeret direkte i is, tøris, alkoholbade, vandbade og andre temperaturkilder.
Corning CoolRack termoledende mikrocentrifugerørsmoduler eliminerer variabilitet, som stammer fra rør placeret direkte i is, tøris, alkoholbade, vandbade og andre temperaturkilder. Placer CoolRack modul direkte på en temperaturkilde mellem -196 C °til> 100 °C, og den vil hurtigt tilpasse sig den temperatur.
  • Sikrer +/- 0,1 °C temperaturensartethed på tværs af alle rør ved afkøling, lynfrysning, opvarmning eller optøning.
  • Alle CoolRack moduler kan autoklaveres, højvarme steriliseres eller dekontamineres med blegemiddel, alkohol eller andre desinfektionsmidler eller laboratorievaskemidler.
  • Foreslåede anvendelser omfatter kølereagenser såsom restriktionsenzymer, dNTP'er og antistoffer, alkoholfri tøris-snap-frysning af vævs-, virus- og bakterieprøver og sortering af kryogenrør på bænk i flydende nitrogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Til brug med (applikation) Kølereagenser såsom restriktionsenzymer, dNTP'er og antistoffer, alkoholfri tøris-snap-frysning af vævs-, virus- og bakterieprøver og sortering af kryogenrør på bænk i flydende nitrogen
Til brug med (udstyr) Mikrocentrifugerør
Holder 6 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugerør
Array 2 x 3
Design M6
Type Mikrocentrifugerørmoduler