Få mere at vide
Corning™ CoolRack™ M mikrocentrifugerørsmoduler
Holder:
15 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugerør
24 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugerør; SBS-kompatibel
30 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugerør
6 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugerør
90 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugerør
96 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugerør med A til H og 1 til 12
Farve:
Grå
Grøn
Orange
Design:
M15
M24
M30
M6
M90
M96
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Corning CoolRack termoledende mikrocentrifugerørsmoduler eliminerer variabilitet, som stammer fra rør placeret direkte i is, tøris, alkoholbade, vandbade og andre temperaturkilder. Placer CoolRack modul direkte på en temperaturkilde mellem -196 C °til> 100 °C, og den vil hurtigt tilpasse sig den temperatur.
- Sikrer +/- 0,1 °C temperaturensartethed på tværs af alle rør ved afkøling, lynfrysning, opvarmning eller optøning.
- Alle CoolRack moduler kan autoklaveres, højvarme steriliseres eller dekontamineres med blegemiddel, alkohol eller andre desinfektionsmidler eller laboratorievaskemidler.
- Foreslåede anvendelser omfatter kølereagenser såsom restriktionsenzymer, dNTP'er og antistoffer, alkoholfri tøris-snap-frysning af vævs-, virus- og bakterieprøver og sortering af kryogenrør på bænk i flydende nitrogen.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Til brug med (applikation) | Kølereagenser såsom restriktionsenzymer, dNTP'er og antistoffer, alkoholfri tøris-snap-frysning af vævs-, virus- og bakterieprøver og sortering af kryogenrør på bænk i flydende nitrogen |
| Til brug med (udstyr) | Mikrocentrifugerør |
| Holder | 6 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugerør |
| Array | 2 x 3 |
| Design | M6 |
| Type | Mikrocentrifugerørmoduler |