Få mere at vide
Corning™ CoolRack™ CF kryogen hætteglas og FACS Rørmoduler
Beskrivelse
Corning CoolRack Termoledende rørmoduler eliminerer variabilitet, der stammer fra rør placeret direkte i is, tøris, alkoholbade, vandbade og andre temperaturkilder. Placer CoolRack modul direkte på en temperaturkilde mellem -196 C °til >100 °C, og det vil hurtigt tilpasse sig denne temperatur.
Sørg for °en ensartet temperatur på +/- 0,1 C på tværs af alle rør ved afkøling, lynfrysning, opvarmning eller optøning. Alle CoolRack moduler kan autoklaveres, højvarme steriliseres eller dekontamineres med blegemiddel, alkohol eller andre desinfektionsmidler eller laboratorievaskemidler. Foreslåede anvendelser omfatter kølereagenser såsom restriktionsenzymer, dNTP'er og antistoffer, alkoholfri tøris-snap-frysning af vævs-, virus- og bakterieprøver og sortering af kryogenrør på bænk i flydende nitrogen.
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 45 kryogene hætteglas eller FACS-rør |
| Design | CF45 |
| Type | Kryogen hætteglas, FACS Rør modul |