Få mere at vide
Corning™ Forlængerkrave til CoolBox™ 2XT system
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15552861
Skift visning
Farve:
Grøn
Lilla
Orange
Pink (Pink)
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15552861 Pink (Pink) Hver
15522861 Lilla Hver
15532861 Grøn Hver
15542861 Orange Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Låglukning ikke mulig med tilføjelse af forlængerkrave
Artikelnummer. 15552861 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 432090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1030.00 DKK
    995.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 34.08 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-03-2027
Låglukning ikke mulig med tilføjelse af forlængerkrave
Til brug med CoolBox™ 2XT system. Corning™ Forlængerkrave er påkrævet, når du bruger højere CoolRack™ rørmoduler og høje rør i CoolBox system.
Til brug med CoolBox XT og CoolBox 2XT for at forlænge højden ved brug af høje rørmoduler. Kraven er magnetiseret og klæber let til enhedsbunden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Pink (Pink)
Til brug med (applikation) Forlæng højden ved brug af høje rørmoduler
Til brug med (udstyr) CoolBox 2XT system
Mængde 1
Dimensioner (L x B x H) Indvendigt: 21,0 x 14,3 x 7,0 cm (8,2 x 5,6 x 2,7 tommer)
Mål (L x B x H) Udvendig 26,7 x 20,0 x 7,0 cm (6,5 x 7,8 x 2,7 tommer)
Type Forlængerkrave