Få mere at vide
BRAND™ Køleboks
Artikelnummer. 10633782 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
4,5 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10633782
Brand: BRAND™ 156100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Slidstærk isspand i polyurethanskum med låg
  • Til køleopbevaring på bænken
  • Fremragende isolerende egenskaber
  • Robust, ottekantet design for forbedret stabilitet
  • Tilspidset side med formstøbte håndtag og fladt låg for nem håndtering og opbevaring
  • Velegnet til kemisk desinfektion
  • Driftstemperatur -196° C til +95° C
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Inkluderer Formstøbte håndtag og fladt låg
    Til brug med (applikation) Køleopbevaring på bænk
    Materiale Polyurethanskum
    Type Stabelbar
    Mængde 1
    Kapacitet (metrisk) 4,5 l