Få mere at vide
Kartell Køleblok
Artikelnummer. 30408778
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
17.5 x 9 x 3 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
30408778 17.5 x 9 x 3 cm
1 options
Artikelnummer. 30408778 Leverandør Kartell Leverandørnr. 0370700
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Plastikbeholder med væske, som efter frysning bruges til at holde frigobokse ved lav temperatur. Ideel til transport af rør og laboratorieprøver, da den holder en konstant temperatur.
  • Højdensitetspolyethylen
  • Polietilene (HDPE)
  • Kemisk-fysisk Data (væske)
  • Lugt: praktisk talt lugtfri
  • Hovedkomponenter
  • Carboxymethylcellulose natriumsalt 1-5%.
  • Natriumchlorid <1%
  • Natriumbenzoat <1%
  • Konserveringsmidler, farvestoffer og andre mindre komponenter < 0,1%.
  • Produktets gyldighed: 10 år
Tekniske data
Produkttype Cold Pack
Farve Klar
Materiale HDPE
Dimensioner (L x B x H) 17.5 x 9 x 3 cm