Få mere at vide
Ohaus™ Afkølet termisk shaker
Shop alle Ohaus produkter
Orbit:
3 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Mikroplade-klar uden behov for yderligere tilbehør
- Valgfrie modulære blokke kan rumme mikrorør, centrifugerør, hætteglas eller dyrkningsrør
- Enheden holder mikroplader eller modulære blokke med en 127 mm høj indvendig kapacitet
- Ideel til analyser, der kræver en stabil, kontrolleret temperatur
- Opvarmes til 65 °C og afkøles til 10 C °under omgivelsernes temperatur
- LED-display for temperatur, hastighed og tid
- Kalibreringstilstand for temperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 3 mm |
| Hastighedsområde | 100 til 1200 rpm |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz, 1 A |
| Temperaturområde (metrisk) | Ambient -10° til 65 °C |
| Strømstyrke | 1 A |
| Holder | Mikroplader, modulære blokke |
| Certificeringer/compliance | CE, TUV |
| Dybde (engelsk) | 17,90 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 45.50 cm |
| Dimensioner (L x B) | 45.50 x 27.90 cm |
| Vis mere |