Beskrivelse
afkølet, med rotor S-4xUniversal-Large, inkl. universalbæger og adaptere til koniske rør 5 mL/15 mL/25 mL/50 mL og plader, 230 V/50 - 60 Hz
- Svingspandrotorer og adaptere kan rumme rør og flasker fra 0,2 mL til 1,000 mL
- Pladerotormuligheder for centrifugering af alle typer MTP, PCR eller Deepwell-plader
- Fastvinklede rotorer til højhastigheds molekylærbiologianvendelser i rør fra 0,2 mL til 50 mL
- Høj centrifugeringshastighed på op til 21.194 x g (13.700 o/min.)
- Aerosoltætte Eppendorf QuickLock™-hætter og låg tillader hurtig og ergonomisk låglåsning.
- Centrifugelåg med soft-touch-lukning
- Stille drift for at forbedre dit arbejdsmiljø
- Kompakt fodaftryk sparer værdifuld bordplads
- Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for maksimal driftssikkerhed
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre |
| Controller type | Tastatur |
| Maks. RCF | 21,194 x g |
| Kølet | Ja |
| Til brug med (udstyr) | Op til 4 x 1000 mL/52 x 50 mL koniske rør |
| Inkluderer | Med Rotor S-4 xUniversal-Large, universelle spande og adaptere til 5 mL/15 mL/25 mL/50 mL koniske rør og plader |
| Model- | Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastatur |
| Støjniveau | <55 dB(A) |
| Profil (acceleration/bremsning) | 10/10 |
| Programlagring | 99 (5 programtaster) |
| Vis mere |
Centrifuge 5920 R er designet til at adskille flydende substanser med forskellige densiteter, især til behandling og analyse af prøver fra den menneskelige krop i in vitro-diagnostiske anvendelser for at sikre, at in vitro-diagnosticeringsanordningen kan bruges i overensstemmelse med det tilsigtede formål. Denne centrifuge inklusive komponenter er en in vitro-diagnoseanordning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998. Eppendorf-centrifuger -centrifuger er udelukkende beregnet til indendørs brug af uddannede specialister.