Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5920 R
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16652842 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Inkluderer:
Med Rotor S-4 x 1000, højkapacitetsspande og adaptere til 15 mL/50 mL koniske rør
Med Rotor S-4 x 1000, plade-/rørspande og adaptere til 15 mL/50 mL koniske rør
Med Rotor S-4 x 1000, plade-/rørspande og adaptere til rundbundede rør med diameter 13/16 mm
Med Rotor S-4 x 750, runde spande og adaptere til 15 mL/50 mL koniske rør
Med Rotor S-4 xUniversal-Large, universelle spande og adaptere til 5 mL/15 mL/25 mL/50 mL koniske rør og plader
Med Rotor S-4 xUniversal-Large, universelle spande og adaptere til rundbundede rør med diameter 13/16 mm
Med Rotor S-4x1000, plade-/rørspand og pladeholder
Rotor, runde spande, adaptere til 15/50 ml koniske rør
Uden rotor
Model-:
Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastatur
Centrifuge 5920 R, tastatur
Rotor:
Nej
S-4 xUniversal-Large
S-4x1000
S-4x750
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Model- Rotor Elektriske krav Pakningsstørrelse
16652842 Med Rotor S-4x1000, plade-/rørspand og pladeholder Centrifuge 5920 R, tastatur S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (EU) -
16574144 Med Rotor S-4 xUniversal-Large, universelle spande og adaptere til 5 mL/15 mL/25 mL/50 mL koniske rør og plader Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastatur S-4 xUniversal-Large 230 V, 50/60 Hz (EU) -
16000552 Med Rotor S-4 xUniversal-Large, universelle spande og adaptere til rundbundede rør med diameter 13/16 mm Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastatur S-4 xUniversal-Large 230 V, 50/60 Hz (EU) Hver
15743315 Med Rotor S-4 x 750, runde spande og adaptere til 15 mL/50 mL koniske rør Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastatur S-4x750 230 V, 50/60 Hz (EU) Hver
15694614 Med Rotor S-4 x 1000, højkapacitetsspande og adaptere til 15 mL/50 mL koniske rør Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastatur S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (EU) Hver
15638610 Med Rotor S-4 x 1000, plade-/rørspande og adaptere til 15 mL/50 mL koniske rør Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastatur S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (EU) Hver
15763315 Med Rotor S-4 x 1000, plade-/rørspande og adaptere til rundbundede rør med diameter 13/16 mm Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastatur S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (EU) Hver
15713315 Med Rotor S-4 x 750, runde spande og adaptere til 15 mL/50 mL koniske rør Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastatur S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (EU) Hver
15885123 Uden rotor Centrifuge 5920 R, tastatur Nej 230 V, 50/60 Hz (EU) Hver
16564144 Med Rotor S-4 xUniversal-Large, universelle spande og adaptere til 5 mL/15 mL/25 mL/50 mL koniske rør og plader Centrifuge 5920 R, tastatur S-4 xUniversal-Large 230 V, 50/60 Hz (EU) -
15815143 Med Rotor S-4 xUniversal-Large, universelle spande og adaptere til rundbundede rør med diameter 13/16 mm Centrifuge 5920 R, tastatur S-4 xUniversal-Large 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 sæt
15865133 Med Rotor S-4 x 750, runde spande og adaptere til 15 mL/50 mL koniske rør Centrifuge 5920 R, tastatur S-4x750 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 sæt
15805133 Med Rotor S-4 x 1000, højkapacitetsspande og adaptere til 15 mL/50 mL koniske rør Centrifuge 5920 R, tastatur S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 sæt
15845133 Med Rotor S-4 x 1000, plade-/rørspande og adaptere til 15 mL/50 mL koniske rør Centrifuge 5920 R, tastatur S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 sæt
15825133 Rotor, runde spande, adaptere til 15/50 ml koniske rør Centrifuge 5920 R, tastatur S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 16652842 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5948000174
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Den nedkølede Eppendorf Centrifuge 5920 R tilbyder høj kapacitet og avanceret temperaturstyring i et meget kompakt design. Med en kapacitet på op til 4 x 1.000 mL/52 x 50 mL koniske rør kan den spinne både plader og rør i samme spand for ægte fleksibilitet.
afkølet, med rotor S-4xUniversal-Large, inkl. universalbæger og adaptere til koniske rør 5 mL/15 mL/25 mL/50 mL og plader, 230 V/50 - 60 Hz
  • Svingspandrotorer og adaptere kan rumme rør og flasker fra 0,2 mL til 1,000 mL
  • Pladerotormuligheder for centrifugering af alle typer MTP, PCR eller Deepwell-plader
  • Fastvinklede rotorer til højhastigheds molekylærbiologianvendelser i rør fra 0,2 mL til 50 mL
  • Høj centrifugeringshastighed på op til 21.194 x g (13.700 o/min.)
  • Aerosoltætte Eppendorf QuickLock™-hætter og låg tillader hurtig og ergonomisk låglåsning.
  • Centrifugelåg med soft-touch-lukning
  • Stille drift for at forbedre dit arbejdsmiljø
  • Kompakt fodaftryk sparer værdifuld bordplads
  • Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for maksimal driftssikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre
Controller type Tastatur
Volumen 4 x 1000 mL, 4 x 7 MTP
Maks. RCF 21,194 x g
Maks. Hastighed 100 til 13.700 o/min.
Kølet Ja
Inkluderer Med Rotor S-4x1000, plade-/rørspand og pladeholder
Model- Centrifuge 5920 R, tastatur
Støjniveau <55 dB(A)
Profil (acceleration/bremsning) 10/10
Programlagring 99 (5 programtaster)
Rotor S-4x1000
Rotor medfølger Ja
Sikkerhedsfunktioner Låglås, stålpansret sikkerhedskammer, visningsport for hastighedsvalidering, lågnødudløsning, automatisk rotorgenkendelse, certificeret aerosoltætte rotorlåg og aerosoltætte hætter, livscyklustæller for rotor, automatisk ubalancedetektion
Standarder EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC del 15 klasse A, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (se manualen for flere detaljer)
Stopur 10 sek. til 99 timer. 59 min., kontinuerlig kørselsfunktion, kort-spin
Bredde (engelsk) Udvendig 29,2 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 74 cm
Højde (engelsk) Udvendig 15,9 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 40 cm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Spænding 230 V
Watt 1650 W
Produkttype Benchtop-centrifuge
Display Type Stor, stærkt oplyst LCD
Vis mere Vis mindre
Centrifuge 5920 R er designet til at adskille flydende substanser med forskellige densiteter, især til behandling og analyse af prøver fra den menneskelige krop i in vitro-diagnostiske anvendelser for at sikre, at in vitro-diagnosticeringsanordningen kan bruges i overensstemmelse med det tilsigtede formål. Denne centrifuge inklusive komponenter er en in vitro-diagnoseanordning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998. Eppendorf-centrifuger -centrifuger er udelukkende beregnet til indendørs brug af uddannede specialister.