Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5920 R
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16574144 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Inkluderer:
Med Rotor S-4 x 1000, højkapacitetsspande og adaptere til 15 mL/50 mL koniske rør
Med Rotor S-4 x 1000, plade-/rørspande og adaptere til 15 mL/50 mL koniske rør
Med Rotor S-4 x 1000, plade-/rørspande og adaptere til rundbundede rør med diameter 13/16 mm
Med Rotor S-4 x 750, runde spande og adaptere til 15 mL/50 mL koniske rør
Med Rotor S-4 xUniversal-Large, universelle spande og adaptere til 5 mL/15 mL/25 mL/50 mL koniske rør og plader
Med Rotor S-4 xUniversal-Large, universelle spande og adaptere til rundbundede rør med diameter 13/16 mm
Med Rotor S-4x1000, plade-/rørspand og pladeholder
Rotor, runde spande, adaptere til 15/50 ml koniske rør
Uden rotor
Model-:
Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastatur
Centrifuge 5920 R, tastatur
Rotor:
Nej
S-4 xUniversal-Large
S-4x1000
S-4x750
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Model- Rotor Elektriske krav Pakningsstørrelse
16574144 Med Rotor S-4 xUniversal-Large, universelle spande og adaptere til 5 mL/15 mL/25 mL/50 mL koniske rør og plader Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastatur S-4 xUniversal-Large 230 V, 50/60 Hz (EU) -
16000552 Med Rotor S-4 xUniversal-Large, universelle spande og adaptere til rundbundede rør med diameter 13/16 mm Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastatur S-4 xUniversal-Large 230 V, 50/60 Hz (EU) Hver
15743315 Med Rotor S-4 x 750, runde spande og adaptere til 15 mL/50 mL koniske rør Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastatur S-4x750 230 V, 50/60 Hz (EU) Hver
15694614 Med Rotor S-4 x 1000, højkapacitetsspande og adaptere til 15 mL/50 mL koniske rør Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastatur S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (EU) Hver
15638610 Med Rotor S-4 x 1000, plade-/rørspande og adaptere til 15 mL/50 mL koniske rør Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastatur S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (EU) Hver
15763315 Med Rotor S-4 x 1000, plade-/rørspande og adaptere til rundbundede rør med diameter 13/16 mm Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastatur S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (EU) Hver
15713315 Med Rotor S-4 x 750, runde spande og adaptere til 15 mL/50 mL koniske rør Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastatur S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (EU) Hver
15885123 Uden rotor Centrifuge 5920 R, tastatur Nej 230 V, 50/60 Hz (EU) Hver
16564144 Med Rotor S-4 xUniversal-Large, universelle spande og adaptere til 5 mL/15 mL/25 mL/50 mL koniske rør og plader Centrifuge 5920 R, tastatur S-4 xUniversal-Large 230 V, 50/60 Hz (EU) -
15815143 Med Rotor S-4 xUniversal-Large, universelle spande og adaptere til rundbundede rør med diameter 13/16 mm Centrifuge 5920 R, tastatur S-4 xUniversal-Large 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 sæt
15865133 Med Rotor S-4 x 750, runde spande og adaptere til 15 mL/50 mL koniske rør Centrifuge 5920 R, tastatur S-4x750 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 sæt
15805133 Med Rotor S-4 x 1000, højkapacitetsspande og adaptere til 15 mL/50 mL koniske rør Centrifuge 5920 R, tastatur S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 sæt
16652842 Med Rotor S-4x1000, plade-/rørspand og pladeholder Centrifuge 5920 R, tastatur S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (EU) -
15845133 Med Rotor S-4 x 1000, plade-/rørspande og adaptere til 15 mL/50 mL koniske rør Centrifuge 5920 R, tastatur S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 sæt
15825133 Rotor, runde spande, adaptere til 15/50 ml koniske rør Centrifuge 5920 R, tastatur S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 16574144 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5948000914
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Den nedkølede Eppendorf Centrifuge 5920 R tilbyder høj kapacitet og avanceret temperaturstyring i et meget kompakt design. Med en kapacitet på op til 4 x 1.000 mL/52 x 50 mL koniske rør kan den spinne både plader og rør i samme spand for ægte fleksibilitet.
afkølet, med rotor S-4xUniversal-Large, inkl. universalbæger og adaptere til koniske rør 5 mL/15 mL/25 mL/50 mL og plader, 230 V/50 - 60 Hz
  • Svingspandrotorer og adaptere kan rumme rør og flasker fra 0,2 mL til 1,000 mL
  • Pladerotormuligheder for centrifugering af alle typer MTP, PCR eller Deepwell-plader
  • Fastvinklede rotorer til højhastigheds molekylærbiologianvendelser i rør fra 0,2 mL til 50 mL
  • Høj centrifugeringshastighed på op til 21.194 x g (13.700 o/min.)
  • Aerosoltætte Eppendorf QuickLock™-hætter og låg tillader hurtig og ergonomisk låglåsning.
  • Centrifugelåg med soft-touch-lukning
  • Stille drift for at forbedre dit arbejdsmiljø
  • Kompakt fodaftryk sparer værdifuld bordplads
  • Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for maksimal driftssikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre
Controller type Tastatur
Maks. RCF 21,194 x g
Kølet Ja
Til brug med (udstyr) Op til 4 x 1000 mL/52 x 50 mL koniske rør
Inkluderer Med Rotor S-4 xUniversal-Large, universelle spande og adaptere til 5 mL/15 mL/25 mL/50 mL koniske rør og plader
Model- Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastatur
Støjniveau <55 dB(A)
Profil (acceleration/bremsning) 10/10
Programlagring 99 (5 programtaster)
Rotor S-4 xUniversal-Large
Rotor medfølger Ja
Sikkerhedsfunktioner Låglås, stålpansret sikkerhedskammer, visningsport for hastighedsvalidering, lågnødudløsning, automatisk rotorgenkendelse, certificeret aerosoltætte rotorlåg og aerosoltætte hætter, livscyklustæller for rotor, automatisk ubalancedetektion
Standarder EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC del 15 klasse A, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (se manualen for flere detaljer)
Stopur 10 sek. til 99 timer. 59 min., kontinuerlig kørselsfunktion, kort-spin
Bredde (engelsk) Udvendig 29,2 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 74 cm
Højde (engelsk) Udvendig 15,9 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 40 cm
Dybde (engelsk) 27,8 tommer
Dybde (metrisk) 71 cm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Spænding 230 V
Watt 1650 W
Frekvens 50/60 Hz
Produkttype Benchtop-centrifuge
Display Type Stor, stærkt oplyst LCD
Vis mere Vis mindre
Centrifuge 5920 R er designet til at adskille flydende substanser med forskellige densiteter, især til behandling og analyse af prøver fra den menneskelige krop i in vitro-diagnostiske anvendelser for at sikre, at in vitro-diagnosticeringsanordningen kan bruges i overensstemmelse med det tilsigtede formål. Denne centrifuge inklusive komponenter er en in vitro-diagnoseanordning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998. Eppendorf-centrifuger -centrifuger er udelukkende beregnet til indendørs brug af uddannede specialister.