Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5920 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16000552 Shop alle Eppendorf produkter
Inkluderer:
Med Rotor S-4 x 1000, højkapacitetsspande og adaptere til 15 mL/50 mL koniske rør
Med Rotor S-4 x 1000, plade-/rørspande og adaptere til 15 mL/50 mL koniske rør
Med Rotor S-4 x 1000, plade-/rørspande og adaptere til rundbundede rør med diameter 13/16 mm
Med Rotor S-4 x 750, runde spande og adaptere til 15 mL/50 mL koniske rør
Med Rotor S-4 xUniversal-Large, universelle spande og adaptere til 5 mL/15 mL/25 mL/50 mL koniske rør og plader
Med Rotor S-4 xUniversal-Large, universelle spande og adaptere til rundbundede rør med diameter 13/16 mm
Med Rotor S-4x1000, plade-/rørspand og pladeholder
Rotor, runde spande, adaptere til 15/50 ml koniske rør
Uden rotor
Model-:
Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastatur
Centrifuge 5920 R, tastatur
Rotor:
Nej
S-4 xUniversal-Large
S-4x1000
S-4x750
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 16000552
Brand: Eppendorf™ 5948000816
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Den nedkølede Eppendorf Centrifuge 5920 R tilbyder høj kapacitet og avanceret temperaturstyring i et meget kompakt design. Med en kapacitet på op til 4 x 1.000 mL/52 x 50 mL koniske rør kan den spinne både plader og rør i samme spand for ægte fleksibilitet.
afkølet, med rotor S-4xUniversal-Large, inkl. universalbæger og adaptere til koniske rør 5 mL/15 mL/25 mL/50 mL og plader, 230 V/50 - 60 Hz
  • Svingspandrotorer og adaptere kan rumme rør og flasker fra 0,2 mL til 1,000 mL
  • Pladerotormuligheder for centrifugering af alle typer MTP, PCR eller Deepwell-plader
  • Fastvinklede rotorer til højhastigheds molekylærbiologianvendelser i rør fra 0,2 mL til 50 mL
  • Høj centrifugeringshastighed på op til 21.194 x g (13.700 o/min.)
  • Aerosoltætte Eppendorf QuickLock™-hætter og låg tillader hurtig og ergonomisk låglåsning.
  • Centrifugelåg med soft-touch-lukning
  • Stille drift for at forbedre dit arbejdsmiljø
  • Kompakt fodaftryk sparer værdifuld bordplads
  • Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for maksimal driftssikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre
Controller type Tastatur
Maks. RCF 21,194 x g
Maks. Hastighed 13,000 rpm
Kølet Ja
Vise Stor, stærkt oplyst LCD
Inkluderer Med Rotor S-4 xUniversal-Large, universelle spande og adaptere til rundbundede rør med diameter 13/16 mm
Maksimal hastighedsområde 100 til 13.700 o/min.
Model- Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastatur
Støjniveau <55 dB(A)
Rotor S-4 xUniversal-Large
Rotor medfølger Ja
Sikkerhedsfunktioner Låglås, stålpansret sikkerhedskammer, visningsport for hastighedsvalidering, lågnødudløsning, automatisk rotorgenkendelse, certificeret aerosoltætte rotorlåg og aerosoltætte hætter, livscyklustæller for rotor, automatisk ubalancedetektion
Standarder EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC del 15 klasse A, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (se manualen for flere detaljer)
Stopur 10 sek. til 99 timer. 59 min., kontinuerlig kørselsfunktion, kort-spin
Type Benchtop-centrifuger
Længde (metrisk) Udvendig 71 cm
Bredde (engelsk) Udvendig 29,2 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 74 cm
Højde (engelsk) Udvendig 15,9 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 40 cm
Nettovægt 139 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Spænding 230 V
Watt 1650 W
Frekvens 50/60 Hz
Show More Show Less
Centrifuge 5920 R er designet til at adskille flydende substanser med forskellige densiteter, især til behandling og analyse af prøver fra den menneskelige krop i in vitro-diagnostiske anvendelser for at sikre, at in vitro-diagnosticeringsanordningen kan bruges i overensstemmelse med det tilsigtede formål. Denne centrifuge inklusive komponenter er en in vitro-diagnoseanordning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998. Eppendorf-centrifuger -centrifuger er udelukkende beregnet til indendørs brug af uddannede specialister.