Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5920 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15885123 Shop alle Eppendorf produkter
Inkluderer:
Med Rotor S-4 x 1000, højkapacitetsspande og adaptere til 15 mL/50 mL koniske rør
Med Rotor S-4 x 1000, plade-/rørspande og adaptere til 15 mL/50 mL koniske rør
Med Rotor S-4 x 1000, plade-/rørspande og adaptere til rundbundede rør med diameter 13/16 mm
Med Rotor S-4 x 750, runde spande og adaptere til 15 mL/50 mL koniske rør
Med Rotor S-4 xUniversal-Large, universelle spande og adaptere til 5 mL/15 mL/25 mL/50 mL koniske rør og plader
Med Rotor S-4 xUniversal-Large, universelle spande og adaptere til rundbundede rør med diameter 13/16 mm
Med Rotor S-4x1000, plade-/rørspand og pladeholder
Rotor, runde spande, adaptere til 15/50 ml koniske rør
uden rotor
Model-:
Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastatur
Centrifuge 5920 R, tastatur
Rotor:
Nej
S-4 xUniversal-Large
S-4x1000
S-4x750
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 15885123
Brand: Eppendorf™ 5948000010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Den nedkølede Eppendorf Centrifuge 5920 R tilbyder høj kapacitet og avanceret temperaturstyring i et meget kompakt design. Med en kapacitet på op til 4 x 1.000 mL/52 x 50 mL koniske rør kan den spinne både plader og rør i samme spand for ægte fleksibilitet.
afkølet, med rotor S-4xUniversal-Large, inkl. universalbæger og adaptere til koniske rør 5 mL/15 mL/25 mL/50 mL og plader, 230 V/50 - 60 Hz
  • Svingspandrotorer og adaptere kan rumme rør og flasker fra 0,2 mL til 1,000 mL
  • Pladerotormuligheder for centrifugering af alle typer MTP, PCR eller Deepwell-plader
  • Fastvinklede rotorer til højhastigheds molekylærbiologianvendelser i rør fra 0,2 mL til 50 mL
  • Høj centrifugeringshastighed på op til 21.194 x g (13.700 o/min.)
  • Aerosoltætte Eppendorf QuickLock™-hætter og låg tillader hurtig og ergonomisk låglåsning.
  • Centrifugelåg med soft-touch-lukning
  • Stille drift for at forbedre dit arbejdsmiljø
  • Kompakt fodaftryk sparer værdifuld bordplads
  • Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for maksimal driftssikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre
Controller type Tastatur
Oversigt Benchtop-centrifuge
Volumen 4 x 1000 mL
Maks. RCF 21,194 x g
Maks. Hastighed 13,500 rpm
Kølet Ja
Vise Stor, stærkt oplyst LCD
Inkluderer uden rotor
Model- Centrifuge 5920 R, tastatur
Støjniveau <55 dB(A)
Rotor Nej
Rotor medfølger Nej
Sikkerhedsfunktioner Låglås, stålpansret sikkerhedskammer, visningsport for hastighedsvalidering, lågnødudløsning, automatisk rotorgenkendelse, certificeret aerosoltætte rotorlåg og aerosoltætte hætter, livscyklustæller for rotor, automatisk ubalancedetektion
Standarder EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC del 15 klasse A, EN 378-1, EN 50581 (se manualen for flere detaljer)
Temperaturområde -11 °C til +40 °C
Stopur 10 sek. til 99 timer. 59 min., kontinuerlig kørselsfunktion, kort-spin
Type Benchtop-centrifuge
Bredde (engelsk) Udvendig 29,2 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 74 cm
Højde (engelsk) Udvendig 15,9 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 40 cm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Spænding 230 V
Watt 1650 W
Vis mere Vis mindre
Centrifuge 5920 R er designet til at adskille flydende substanser med forskellige densiteter, især til behandling og analyse af prøver fra den menneskelige krop i in vitro-diagnostiske anvendelser for at sikre, at in vitro-diagnosticeringsanordningen kan bruges i overensstemmelse med det tilsigtede formål. Denne centrifuge inklusive komponenter er en in vitro-diagnoseanordning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998. Eppendorf-centrifuger -centrifuger er udelukkende beregnet til indendørs brug af uddannede specialister.