Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5418 R - Nedkølet mikrocentrifuge
Artikelnummer. p-7159217 Shop alle Eppendorf produkter
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15865043
Brand: Eppendorf™ 5401000010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Den nedkølede Eppendorf Centrifuge 5418 R er en centrifuge med 18 pladser designet til lav til medium kapacitet ved brug af 1,5 til 2,0 ml rør og mikrobeholdere™. Den er ekstremt kompakt med en lav adgangshøjde og meget støjsvag drift og er i stand til at køre op til 16.873 x g, hvilket gør den ideel til standard molekylærbiologianvendelser.
  • Maks. rotorkapacitet: 18 x 1,5/2,0 mL beholdere
  • Maks. hastighed: 16.873 x g (14.000 o/min.)
  • Lille fodaftryk og lav adgangshøjde på 23 cm
  • OptiBowl™-design til støjsvag drift – selv uden rotorlåg
  • Eppendorf QuickLock™-rotor giver mulighed for hurtig og ergonomisk låglåsning
  • Blødt låg, som kan åbnes med én finger for ergonomisk betjening
  • Temperaturområde fra 0°C til +40°C
  • Sikret temperatur på 4°C ved maksimal rotationshastighed
  • FastTemp-funktion til hurtig forkøling og maksimeret temperaturpræcision inde i rotoren
  • ECO-strømafbrydelse aktiveres efter 8 timers manglende brug for at reducere energiforbruget (46 % om natten) og forlænge kompressorens levetid (kan deaktiveres)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 18 x 1.5/2 mL
Maks. Hastighed 14,000 rpm
Maks. RCF 16,873 x g
Vise Stor LCD
Højde (engelsk) Udvendig 9,8 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 25 cm
Støjniveau <57 dB(A)
Stopur 30 sek. til 9:59 timer, kontinuerlig kørselsfunktion
Bredde (engelsk) Udvendig 11,7 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 30 cm
Temperaturområde 0 °C til 40 °C
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre
Inkluderer Med Rotor FA-45-18-11 og rotorlåg
Sikkerhedsfunktioner Låglås, stålpansret sikkerhedskammer, visningsport for hastighedsvalidering, nødudløsning af låg, certificerede aerosoltætte rotorlåg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Mål (L x B x H) Udvendig 300 x 460 x 250 mm
Controller type Drejeknapper
Model- Centrifuge 5418 R, drejeknapper
Watt 320 W
Rotor medfølger Ja
Kølet Ja
Standarder EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (se manualen for flere detaljer)
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 230 V