Beskrivelse
- Maks. rotorkapacitet: 18 x 1,5/2,0 mL beholdere
- Maks. hastighed: 16.873 x g (14.000 o/min.)
- Lille fodaftryk og lav adgangshøjde på 23 cm
- OptiBowl™-design til støjsvag drift – selv uden rotorlåg
- Eppendorf QuickLock™-rotor giver mulighed for hurtig og ergonomisk låglåsning
- Blødt låg, som kan åbnes med én finger for ergonomisk betjening
- Temperaturområde fra 0°C til +40°C
- Sikret temperatur på 4°C ved maksimal rotationshastighed
- FastTemp-funktion til hurtig forkøling og maksimeret temperaturpræcision inde i rotoren
- ECO-strømafbrydelse aktiveres efter 8 timers manglende brug for at reducere energiforbruget (46 % om natten) og forlænge kompressorens levetid (kan deaktiveres)
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 18 x 1.5/2 mL |
| Maks. Hastighed | 14,000 rpm |
| Maks. RCF | 16,873 x g |
| Højde (engelsk) Udvendig | 9,8 tommer |
| Højde (metrisk) Udvendig | 25 cm |
| Støjniveau | <57 dB(A) |
| Stopur | 30 sek. til 9:59 timer, kontinuerlig kørselsfunktion |
| Bredde (engelsk) Udvendig | 11,7 tommer |
| Bredde (metrisk) Udvendig | 30 cm |
| Certificeringer/compliance | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre |
| Vis mere |