Få mere at vide
Fisherbrand™ CoolCube Microtube og PCR Tube Cooler
Artikelnummer. 16321338 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Autoklaverbar:
Må ikke autoklaveres
Artikelnummer. Autoklaverbar
16321338 Må ikke autoklaveres
1 options
Artikelnummer. 16321338
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    975.00 DKK
    728.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 246.91 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskytter enzymer og andre temperaturfølsomme prøver mod nedbrydning, mens du arbejder på laboratoriebænken. Microtube og PCR Tube Cooler aktiveres natten over i fryseren og giver midlertidig køleopbevaring ved at eliminere behovet for isspande.
  • Ideel til midlertidig opbevaring af temperaturfølsomme prøver under opsætning af reaktioner
  • Holder 0 °C i 4 timer
  • Dobbeltsidet
  • Holder op til 36 x 1,5/2,0 ml mikrorør
  • Den anden side kan rumme 0,2 mL PCR-rør og -strimler eller en 96-brønds PCR-plade med ekstra kapacitet til 10 x 1,5/2,0 mL mikrorør
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 14,3 x 14,3 x 6,4 cm (5,6 x 5,6 x 2,5 tommer)
Til brug med (applikation) Holder prøverne kolde på bænken uden en isspand
Vægt (engelsk) 2 lb.
Vægt (metrisk) 1 kg
Holder Temp., Timer 0 °C i 4 timer
Farve Lysegrå
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres