Få mere at vide
Corning™ CoolCell™ LX-cellefrysende hætteglasbeholdere
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15813885
Skift visning
Farve:
Assorteret (grøn, orange, pink, lilla)
Grøn
Lilla
Orange
Pink (Pink)
Mængde:
1/Pk., 1/Cs.
4/pakke, 1/æsker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde Pakningsstørrelse
15813885 Assorteret (grøn, orange, pink, lilla) 4/pakke, 1/æsker Pakke med 4
15552771 Lilla 1/Pk., 1/Cs. Hver
15562771 Grøn 1/Pk., 1/Cs. Hver
15572771 Orange 1/Pk., 1/Cs. Hver
15582771 Pink (Pink) 1/Pk., 1/Cs. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15813885 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 432138
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5395.00 DKK
    5213.55 DKK / Pakke med 4
    Spare 181.45 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver alkoholfri frysning med en hastighed på -1°C/minut, når den placeres i en -80°C fryser.
Corning CoolCell, i kombination med en -80°C fryser, vil give alkoholfri frysning med en hastighed på -1°C/minut, der er ideel til kryokonservering af de fleste celler og cellelinjer. Ved at bruge en kombination af tværbundet polyethylenskum med ensartet massefylde, en solid state-kerne og radial hætteglassymmetri er fryseprofilerne ensartede og reproducerbare. Skummet er ikke-absorberende og vil medføre ubetydelige ændringer i frysermiljøet; derved beskytter nærliggende frosne prøver. Fjernelsen af hætteglas udføres ved at vippe enheden på hovedet, så hætteglassene glider ud.
Funktioner: Unikke egenskaber ved frysning med kontrolleret hastighed med Corning™ CoolCell™ omfatter:
  • Let at bruge
  • Alkohol- og væskefri frysning
  • Lavere brugsomkostninger end alkoholbaserede enheder
  • Høj cellegenvinding og cellelevedygtighed
  • Reproducbarhed
  • Enkel, ensartet måde at standardisere frysning med kontrolleret hastighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Assorteret (grøn, orange, pink, lilla)
Materiale Polyethylenskum
Form Rund
Type Fryseboks
Til brug med (applikation) Kryokonservering af de fleste celler og cellelinjer
Holder 12 (Standard 1 til 2 ml kryogene hætteglas)
Mængde 4/pakke, 1/æsker
Dimensioner (L x B) 11.7 x 10.11 cm
Længde (metrisk) 11.7 cm
Bredde (metrisk) 10.11 cm
Diameter (metrisk) Brønd 12.7 mm
Vægt (metrisk) 0.5 kg