Få mere at vide
Corning™ CoolCell™ LX-cellefrysende hætteglasbeholdere
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15592771
Skift visning
Holder:
12 (Standard 3,5 til 5 mL kryogene hætteglas)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
15592771 12 (Standard 3,5 til 5 mL kryogene hætteglas) Hver
1 options
Artikelnummer. 15592771 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 432005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2135.00 DKK
    2062.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 72.20 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Giver alkoholfri frysning med en hastighed på -1°C/minut, når den placeres i en -80°C fryser.
Corning CoolCell, i kombination med en -80°C fryser, vil give alkoholfri frysning med en hastighed på -1°C/minut, der er ideel til kryokonservering af de fleste celler og cellelinjer. Ved at bruge en kombination af tværbundet polyethylenskum med ensartet massefylde, en solid state-kerne og radial hætteglassymmetri er fryseprofilerne ensartede og reproducerbare. Skummet er ikke-absorberende og vil medføre ubetydelige ændringer i frysermiljøet; derved beskytter nærliggende frosne prøver. Fjernelsen af hætteglas udføres ved at vippe enheden på hovedet, så hætteglassene glider ud.
Funktioner: Unikke egenskaber ved frysning med kontrolleret hastighed med Corning™ CoolCell™ omfatter:
  • Let at bruge
  • Alkohol- og væskefri frysning
  • Lavere brugsomkostninger end alkoholbaserede enheder
  • Høj cellegenvinding og cellelevedygtighed
  • Reproducbarhed
  • Enkel, ensartet måde at standardisere frysning med kontrolleret hastighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Lilla
Materiale Polyethylenskum
Form Rund
Type Fryseboks
Til brug med (applikation) Kryokonservering af de fleste celler og cellelinjer
Holder 12 (Standard 3,5 til 5 mL kryogene hætteglas)
Mængde 1/Pk., 1/Cs.
Dimensioner (L x B) 9.5 x 14.5 cm
Længde (metrisk) 9.5 cm
Bredde (metrisk) 14.5 cm
Diameter (metrisk) Brønd 12.7 mm
Vægt (metrisk) 0.5 kg