Få mere at vide
Corning™ CoolCell™ FTS30 cellefrysende hætteglasbeholdere
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-6936054
Farve:
Grøn
Lilla
Orange
Pink (Pink)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15502781
Brand: Corning™ 432006
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hætteglas opnår en ensartet og reproducerbar -°1 C/minut fryseprofil, og termiske profiler er meget reproducerbare.
Corning CoolCell, i kombination med en -80°C fryser, vil give alkoholfri frysning med en hastighed på -1°C/minut, der er ideel til kryokonservering af de fleste celler og cellelinjer. Ved at bruge en kombination af tværbundet polyethylenskum med ensartet massefylde, en solid state-kerne og radial hætteglassymmetri er fryseprofilerne ensartede og reproducerbare. Skummet er ikke-absorberende og vil medføre ubetydelige ændringer i frysermiljøet; derved beskytter nærliggende frosne prøver. Fjernelsen af hætteglas udføres ved at vippe enheden på hovedet, så hætteglassene glider ud.
Funktioner: Unikke egenskaber ved frysning med kontrolleret hastighed med Corning™ CoolCell™ omfatter:
  • Let at bruge
  • Alkohol- og væskefri frysning
  • Lavere brugsomkostninger end alkoholbaserede enheder
  • Høj cellegenvinding og cellelevedygtighed
  • Reproducbarhed
  • Enkel, ensartet måde at standardisere frysning med kontrolleret hastighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Lilla
Materiale Polyethylenskum
Form Rund
Type Fryseboks
Holder 30 (Standard 1 til 2 mL kryogene hætteglas)
Mængde 1/Pk., 1/Cs.
Dimensioner (L x B) 16.5 x 11.5 cm
Længde (metrisk) 16.5 cm
Bredde (metrisk) 11.5 cm
Diameter (metrisk) Brønd 12.7 mm
Vægt (metrisk) 1 kg