Få mere at vide
Corning™ CoolCell™ FTS30 cellefrysende hætteglasbeholdere
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15502781
Skift visning
Farve:
Grøn
Lilla
Orange
Pink (Pink)
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15502781 Lilla Hver
15512781 Orange Hver
15522781 Grøn Hver
15532781 Pink (Pink) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15502781 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 432006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4345.00 DKK
    4205.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 139.63 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Hætteglas opnår en ensartet og reproducerbar -°1 C/minut fryseprofil, og termiske profiler er meget reproducerbare.
Corning CoolCell, i kombination med en -80°C fryser, vil give alkoholfri frysning med en hastighed på -1°C/minut, der er ideel til kryokonservering af de fleste celler og cellelinjer. Ved at bruge en kombination af tværbundet polyethylenskum med ensartet massefylde, en solid state-kerne og radial hætteglassymmetri er fryseprofilerne ensartede og reproducerbare. Skummet er ikke-absorberende og vil medføre ubetydelige ændringer i frysermiljøet; derved beskytter nærliggende frosne prøver. Fjernelsen af hætteglas udføres ved at vippe enheden på hovedet, så hætteglassene glider ud.
Funktioner: Unikke egenskaber ved frysning med kontrolleret hastighed med Corning™ CoolCell™ omfatter:
  • Let at bruge
  • Alkohol- og væskefri frysning
  • Lavere brugsomkostninger end alkoholbaserede enheder
  • Høj cellegenvinding og cellelevedygtighed
  • Reproducbarhed
  • Enkel, ensartet måde at standardisere frysning med kontrolleret hastighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Lilla
Materiale Polyethylenskum
Form Rund
Type Fryseboks
Holder 30 (Standard 1 til 2 mL kryogene hætteglas)
Mængde 1/Pk., 1/Cs.
Dimensioner (L x B) 16.5 x 11.5 cm
Længde (metrisk) 16.5 cm
Bredde (metrisk) 11.5 cm
Diameter (metrisk) Brønd 12.7 mm
Vægt (metrisk) 1 kg