Få mere at vide
Corning™ CoolCell™ 2 ml påfyldningsglas til CoolCell™ LX og FTS30 containere
Beskrivelse
Corning CoolCell, i kombination med en -80°C fryser, vil give alkoholfri frysning med en hastighed på -1°C/minut, der er ideel til kryokonservering af de fleste celler og cellelinjer. Ved at bruge en kombination af tværbundet polyethylenskum med ensartet massefylde, en solid state-kerne og radial hætteglassymmetri er fryseprofilerne ensartede og reproducerbare. Skummet er ikke-absorberende og vil medføre ubetydelige ændringer i frysermiljøet; derved beskytter nærliggende frosne prøver. Fjernelsen af hætteglas udføres ved at vippe enheden på hovedet, så hætteglassene glider ud.
Funktioner: Unikke egenskaber ved frysning med kontrolleret hastighed med Corning™ CoolCell™ omfatter:
- Let at bruge
- Alkohol- og væskefri frysning
- Lavere brugsomkostninger end alkoholbaserede enheder
- Høj cellegenvinding og cellelevedygtighed
- Reproducbarhed
- Enkel, ensartet måde at standardisere frysning med kontrolleret hastighed
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Hvid |
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Inkluderer | Glycerol |
| nr. pr. sag | 6 |
| nr. pr. pakke | 6 |
| Til brug med (udstyr) | CoolCell LX, CoolCell FTS30 5ml LX-beholdere |