Få mere at vide
Corning™ Forlængerkrave til CoolBox™ XT system Artikelnummer.: 15582851
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Corning™ Forlængerkrave til CoolBox™ XT system
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-6956027
Lilla, Hver
Farve:
Grøn
Lilla
Orange
Pink (Pink)
Pakningsstørrelse:
Hver
Låglukning ikke mulig med tilføjelse af forlængerkrave
Artikelnummer. 15582851
Brand: Corning™ 432083
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Låglukning ikke mulig med tilføjelse af forlængerkrave
Til brug med CoolBox™ XT system. Corning™ Forlængerkrave er påkrævet, når du bruger højere CoolRack™ rørmoduler og høje rør i CoolBox system.
Til brug med CoolBox XT og CoolBox 2XT for at forlænge højden ved brug af høje rørmoduler. Kraven er magnetiseret og klæber let til enhedsbunden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Lilla
Form Rektangulær
Type Forlængerkrave
Til brug med (applikation) Forlæng højden, når du bruger høje rørmoduler
Til brug med (udstyr) CoolBox XT og CoolBox 2XT
Mængde 1/Pk.
Dimensioner (L x B x H) 20,0 x 16,0 x 7,0 cm (7,8 x 6,2 x 2,7 tommer) Indvendigt: 14,0 x 9,4 x 7,0 cm (5,5 x 3,7 x 2,7 tommer)
Længde (engelsk) 7,8 tommer
Længde (metrisk) 20 cm
Bredde (engelsk) 6,2 tommer.
Bredde (metrisk) 16 cm
Højde (engelsk) 2,75 tommer
Højde (metrisk) 7 cm
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
4 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer26318006 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato23/08/2025 Artikelnummer432083
Partinummer26318006 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato21/02/2023 Artikelnummer432083
Partinummer26318006 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/12/2021 Artikelnummer432083
Partinummer34815040 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/11/2021 Artikelnummer432083
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ Forlængerkrave til CoolBox™ XT system >