Få mere at vide
Corning™ CoolBox™ XT systemer
Farve:
Grøn
Grøn
Lilla
Orange
Pink (Pink)
Inkluderer:
CoolBox 2XT-system, CoolRack PCR96, SBS-kompatibel CoolRack XT M24
CoolBox XT-system, SBS-kompatibel CoolRack XT M-PCR
CoolBox XT-system, SBS-kompatibel CoolRack XT M24
Holder og en kølekerne
Holder og to kølekerner
Produktlinje:
CoolBox 2XT
CoolBox 2XT PCR-system
CoolBox XT
CoolBox XT M24-system
CoolBox XT PCR-strimmelsystem
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Corning CoolBox XT-systemer er bordkølingsarbejdsstationer, der giver prøvekøling eller -frysning uden is, elektricitet eller batterier. CoolBox systemer er alsidige og kan rumme en række prøveformater og temperaturer. Det modulære design muliggør brug af CoolRack™ og CoolSink™ termoledende prøvemoduler til at holde mikrofugerør, kryogene hætteglas, PCR-rør eller -plader, analyseplader og mere.
Består af en base, kølepatron/kerne og et låg Inkluderer en magnetiseret krave og en 1° til °8 C temperaturindikator for visuel sikring af korrekt temperatur Til brug med ethvert 30-sted Corning CoolRack Rør modul De interne køle- eller frysekerner giver 0,5° til 4 °C i over 10 timer med åbent låg og over 16 timer med lukket låg CoolBox systemer kan også bruges med tøris til at skabe en kompakt, bærbar, hurtigfrysende arbejdsstation til bakterier, virus eller proteiner.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Bordkølingssystem |
| Farve | Pink (Pink) |
| Type | Køleboks |
| Til brug med (applikation) | Muliggør køling i 16 timer, frysning i 8 timer |
| Holder | 30 plads |
| Inkluderer | Holder og en kølekerne |
| Produktlinje | CoolBox XT |
| Vægt (metrisk) | 3 kg |