Få mere at vide
Corning™ XT Starter Isfri kølere
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15592781
Skift visning
Inkluderer:
Kun XT Starterholder
XT holder og XT Cooling Core
XT-holder, XT kølekerne, CoolRack M-PCR-modul
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
15592781 Kun XT Starterholder Hver
15582781 XT holder og XT Cooling Core Hver
15522791 XT-holder, XT kølekerne, CoolRack M-PCR-modul Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15592781 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 432015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    605.00 DKK
    568.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 36.29 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-03-2027
Bænkkølingssystemer, der giver prøvekøling eller -frysning uden is, elektricitet eller batterier.
  • Køler med åben platform, der kan rumme de fleste Corning CoolRack™ og Corning CoolSink™ moduler
  • Lav profil og lille fodaftryk gør den ideel til brug i hætten
  • Holder prøverne kolde (0,5 °C til 4,0 °C) i op til fire timer
  • 1 °C til °8 C temperaturindikator giver visuel sikkerhed for korrekt temperatur.
  • Systemet kan også bruges med tøris til at skabe en kompakt, bærbar, hurtigfrysende arbejdsstation til bakterier, vira eller proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder CoolRack og CoolSink Moduler
Type Isfri køler
Farve Lilla
Til brug med (applikation) Prøveafkøling eller frysning uden is, elektricitet eller batterier
Inkluderer Kun XT Starterholder
Mængde 1
Mål (L x B x H) Udvendig 16.2 x 12.1 x 6.1 cm