Få mere at vide
Corning™ XT Starter Isfri kølere
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15582781
Skift visning
Inkluderer:
Kun XT Starterholder
XT holder og XT Cooling Core
XT-holder, XT kølekerne, CoolRack M-PCR-modul
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
15582781 XT holder og XT Cooling Core Hver
15592781 Kun XT Starterholder Hver
15522791 XT-holder, XT kølekerne, CoolRack M-PCR-modul Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15582781 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 432014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1885.00 DKK
    1822.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 62.32 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Bænkkølingssystemer, der giver prøvekøling eller -frysning uden is, elektricitet eller batterier.
En isfri køler med åben platform, der kan rumme de fleste CoolRack™ og CoolSink™ moduler. Lav profil og lille fodaftryk gør den ideel til brug i emhætten og holder prøverne kolde (0,5° til 4,0 °C) op til fire timer. 1 °C til °8 C temperaturindikator giver visuel sikkerhed for temperaturens ydeevne. For at forlænge afkølingens varighed skal du opbevare en ekstra XT-kølekerne i fryseren og rotere kernerne efter behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Lilla
Til brug med (applikation) Prøveafkøling eller frysning uden is, elektricitet eller batterier
Inkluderer XT holder og XT Cooling Core
Mængde 1
Mål (L x B x H) Udvendig 16.2 x 12.1 x 6 cm
Type Isfri køler
Holder CoolRack og CoolSink Moduler